Learn More
Gibco™ pcDNA™3.4 TOPO™ TA Cloning Kit
Description
- Utilisé comme plasmide d’expression sélectionnable à la Geneticin™ pour l’engineering de lignées cellulaires stables
- Longueur totale promoteur / accélérateur immédiat / précoce du cytomégalovirus (CMV) humain pour l’expression génétique de haut niveau dans une gamme étendue de cellules de mammifère
- WPRE (woodchuck posttranscriptional regulatory element = élément réglementaire post-transcriptionnel de la marmotte) en aval du site de clonage pour optimiser l’expression du produit de la transcription
- Site de clonage TOPO™ pour un clonage rapide et efficace (>85 %) des produits de PCR amplifiés par Taq
- Gène de résistance à la néomycine pour la sélection de lignées cellulaires stables avec la généticine™
- Origine pUC pour une réplication en de nombreuses copies et maintenance du plasmide dans E. coli
Spécification
Spécification
| Résistance aux antibiotiques des bactéries | Ampicilline (AmpR) |
| Méthode de clonage | TOPO™-TA |
| Système constitutif ou inductible | Constitutif |
| Contenu et stockage | Conserver le vecteur pcDNA™3.4-TOPO™ et tous les réactifs de clonage à -20°C. Conserver les cellules E. coli One Shot™ TOP10 chimiquement compétentes à -80°C |
| Type de livraison | Transfection |
| À utiliser avec (application) | Production de protéines, expression constitutive |
| Plasmide | Plasmide à nombre de copies élevé |
| Gamme de produits | TOPO |
| Type de produit | Kits de clonage TA |
| Accélérateur | CMV |
| Afficher plus |