Learn More
PCI 29732, MedChemExpress
Description
PCI 29732 is a potent, orally active, reversible BTK inhibitor with Kiapp values of 8.2, 4.6, and 2.5 nM for BTK, Lck and Lyn, respectively. PCI 29732 shows only modest inhibitory activity against Itk, another Tec family kinase. PCI 29732 inhibits the function of ABCG2 by competitively binding to the ATP-binding site of ABCG2.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | PCI 29732 |
| CAS | 330786-25-9 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C22H21N5O |
| Quantité | 100 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 53 mg/mL (142.69 mM) ∣Ethanol : 10 mg/mL (26.92 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | NC1=NC=NC2=C1C(C3=CC=C(OC4=CC=CC=C4)C=C3)=NN2C5CCCC5 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 371.44 |
| Poids de la formule | 371.44 |
| Afficher plus |