Learn More
PCL 016, MedChemExpress
Description
PCL 016 is a topical antiviral agent, which inhibits adenovirus replication in rabbit.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | PCL 016 |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 98-98-6 |
| Couleur | White to Off-White |
| Quantité | 5 g |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C6H5NO2 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-anti-virus |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (812.28 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (406.14 mM) |
| SMILES | O=C(O)C1=CC=CC=N1 |
| Afficher plus |