Learn More
Grant Instruments™ PCMT PLUS - Agitateur thermique à chauffage/refroidissement pour microtubes et plaques PCR
Description
Cinq blocs de chauffage et de refroidissement sont disponibles, y compris un bloc avec un couvercle en plastique pour les plaques PCR. Tous les blocs sont interchangeables et peuvent être facilement installés.
Les fonctions logicielles incluent le contrôle de la vitesse de rotation, de la température, de l’heure, de l’alarme, du profilage des programmes, de la visualisation des graphes de température en fonction du temps et de la vitesse en fonction du temps, de l’exportation de données aux formats Excel et CSV et des messages d’erreur / diagnostics de panne.
Applications
- Analyse génétique, lors de l’extraction de l’ADN, de l’ARN et de la préparation d’autres échantillons
- Étude biochimique des processus et réactions enzymatiques
- Extraction de métabolites à partir d’un matériau cellulaire
Spécification
Spécification
| Orbite | 2 mm |
| Vitesse de rotation | 250 à 1400 tr/min |
| Tension | 120/240 V |
| Plage de températures (métrique) | 4°C à 100°C |
| Puissance | 60 W |
| Ampérage | 4,9 A |
| Type de bouchon | Prise EU |
| Précision de la température | ±0,5°C (à 37°C) |
| Uniformité de la température | ±0,1°C |
| Largeur (métrique) | 220 mm |
| Afficher plus |