Learn More
BRAND™ Tubes PCR à 12 bandes, BIO-CERT™ Qualité PCR
Code produit 30243953 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Transparent
Conditionnement:
125 pièces
80 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30243953 Transparent 80 pièces
10643303 Jaune 125 pièces
10673113 Transparent 125 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30243953 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 781280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.34€
    155.55€ / 80 pièces
    Économisez 7.79€
    4% de réduction
En stock
Fabriqué à partir de plastiques vierges de haute qualité pour des résultats excellents et reproductibles. Bouchons bombés disponibles séparément.
BRAND™ Les barrettes de tubes PCR offrent des performances exceptionnelles et polyvalentes pour les configurations PCR ou qPCR, les applications à débit moyen et autres flux de travail nécessitant un transfert thermique précis et une propreté élevée. Fabriqués à partir de polypropylène vierge de haute qualité, ces tubes garantissent des résultats fiables grâce à des caractéristiques qui améliorent la facilité d'utilisation et l'intégrité des échantillons. Fonctions clés :
  • BIO-CERT™ QUALITÉ PCR : Certifié exempt d'ADN humain, de RNase, de DNase, de pyrogènes et d'inhibiteurs de PCR, garantissant le plus haut niveau de propreté pour les applications PCR sensibles.
  • Transfert de chaleur supérieur : Les tubes à parois extra-minces optimisent le transfert thermique pendant la PCR, réduisant ainsi les temps de cycle et assurant des performances constantes sur une large plage de températures.
  • Fonctionnalités conviviales : Les puits numérotés permettent une identification claire et facile.
  • Bouchons plats fixés individuellement : Ils comportent trois connecteurs pour une rigidité accrue, ce qui les rend idéaux pour la qPCR en temps réel.
  • Bouchons bombés fixés individuellement : Doté d'un connecteur unique, permettant une séparation facile et une utilisation pratique.
  • Construction de haute qualité : Fabriqué à partir de résines vierges de haute qualité, sans lubrifiants ni additifs chimiques.
  • Autoclavable : Conçu pour résister à l'autoclavage à 121 °C (2 bar) conformément à la norme DIN EN 285.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Aucun code-barres
BreakApart Non
Propriété de liaison Aucun
Certifications/Conformité Certifié sans RNase / DNase
Certifiés Sans ADN, DNase, RNase et pyrogènes
Format Plaque en barrette
Array 1 x 12
Autoclavable Autoclavables
Couleur Transparent
Jetable Usage unique
Type de produit Bandes de 12 tubes
À utiliser avec (équipement) Blocs chauffants, thermocycleurs
Matériau Polypropylène
Volume (métrique) des puits 0.2 mL
Nbre de puits 12
Volume (métrique) de travail 0.2 mL
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Non traité
Volume total (métrique) du puits 0,2 mL
Type de puits Fond conique (puits en V)
Exempt de DNase Oui
À utiliser avec (application) PCR, qPCR, cyclage thermique
Comprend 80 bandes de 12 tubes
Quantité 80 barrettes
Exempt de RNase Oui