Learn More
Thermo Scientific™ Rotor PCR 4 x 8 avec couvercle de confinement biologique ClickSeal™
Code produit 10554563 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
32 x 0,2 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
10554563 32 x 0,2 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10554563 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75003440
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    930.00€
    728.10€ / 1 pièces
    Économisez 201.90€
    21% de réduction
 Article restreint
En stock
Gérez quatre barrettes PCR à huit positions ou 32 tubes PCR individuels.
Gérez quatre barrettes PCR à huit positions ou 32 tubes PCR individuels grâce au rotor PCR 4 x 8 Thermo Scientific™ avec couvercle de confinement biologique ClickSeal™.
Rotor angulaire pour centrifugeuse Sorvall Legend 17/17R, 21/21R
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor PCR 4 x 8 avec couvercle de confinement biologique ClickSeal
Matériau Polymère technique
Type Rotor
Capacité 32 x 0,2 mL
FCR max. 16,200 ×g
Vitesse max. 14 800 tr/min
Rayon (métrique) 6,6 cm
Rayon (métrique) Min. 4,7 cm
Diamètre max. du tube 6 mm
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuses Sorvall Legend Micro 17/17R/21/21R, Pico et Fresco 17/21, MicroCL 17/17R/21/21R
Angle 45°
Certifications/Conformité Confinement biologique certifié par CAMR™, HPA, à Porton Down, Royaume-Uni
Biocontainment Oui