Learn More
BRAND™ Bouchons PCR 8 barrettes
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Rose
Transparent
Vert
Format:
Bombé
Plat
À utiliser avec (équipement):
Microplaques
Plaques qPCR
Thermocycleur
Conditionnement:
125 pièces
300 pièces
Description
Fabriqués à partir de plastiques vierges de haute qualité pour des résultats excellents et reproductibles dans la plupart des applications de PCR et fabriqués sans lubrifiants ni additifs chimiques susceptibles de contaminer les réactifs et les échantillons.
- Disponible plat ou bombé
- Les bouchons bombés sont disponibles dans une variété de couleurs pour l’identification des échantillons
- Autoclavables
- Exempt de RNase, de DNase et d’ADN.
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| À utiliser avec (équipement) | Microplaques |
| Stérilité | Non stérile |
| Matériau | Polypropylène |
| Exempt de DNase | Oui |
| Exempt de RNase | Oui |
| Type de bouchon | Bouchon plat en barrette de 8 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Closure Included | Oui |
| Jetable | Oui |
| Afficher plus |