Learn More
BRAND™ Bouchons PCR 8 barrettes
Produktkod. 10608131 Handla allt Brand Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Couleur:
Bleu
Jaune
Rose
Transparent
Vert
À utiliser avec (équipement):
Microplaques
Plaques qPCR
Thermocycleur
Förpackningsstorlek:
125 pièces
300 pièces
Format:
Bombé
Plat
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10608131
Brand: BRAND™ 781340
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Fabriqués en PP sans lubrifiants ni additifs chimiques pouvant contaminer les réactifs et les échantillons.Les bouchons PCR à barrettes de 8 sont autoclavables et exempts de RNase, DNase et ADN. Les bouchons bombés sont disponibles dans une variété de couleurs pour l’identification des échantillons.
Fabriqués à partir de plastiques vierges de haute qualité pour des résultats excellents et reproductibles dans la plupart des applications de PCR et fabriqués sans lubrifiants ni additifs chimiques susceptibles de contaminer les réactifs et les échantillons.
  • Disponible plat ou bombé
  • Les bouchons bombés sont disponibles dans une variété de couleurs pour l’identification des échantillons
  • Autoclavables
  • Exempt de RNase, de DNase et d’ADN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Couleur Transparent
À utiliser avec (équipement) Thermocycleur
Forme Bombé
Stérilité Non stérile
Matériau Polypropylène
Exempt de DNase Oui
Exempt de RNase Oui
Type de bouchon Bouchon bombé en bandelette de 8
Autoclavable Autoclavable
Closure Included Oui
Jetable Oui
Type de produit Barrette de bouchons
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.