Learn More
Thermo Scientific™ Rotor PCR 8 x 8 avec couvercle vissé
Code produit 10611045 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
64 x 0,2 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
10611045 64 x 0,2 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10611045 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75003489
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    925.00€
    724.50€ / 1 pièces
    Économisez 200.50€
    21% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Augmentez votre rendement et accélérez vos recherches. Ce rotor PCR 8 x 8 avec couvercle à visser Thermo Scientific™ peut accueillir huit barrettes de huit tubes PCR ou 64 tubes PCR individuels.
Gérez quatre barrettes PCR à huit positions ou 32 tubes PCR individuels grâce au rotor PCR 8 x 8 Thermo Scientific™ avec couvercle vissé.
Spécifications :
  • Capacité : 64 × 0.2 ml
  • Vitesse max. / FCR : 14,800 tr/min / 17,100 x g
Informations de commande :
Couvercles de rechange vendus séparément ; Commandez le corps du rotor (75003489) et les composants pour compléter l’assemblage. Pour les couvercles de rechange, commandez la référence 75003406. Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à votre responsable de compte.
Compatible avec :
Microcentrifugeuse Thermo Scientific MicroCL 21/21R.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Rotor PCR 8 × 8 avec couvercle à visser
Matériau Polymère synthétique
Type Rotor
Capacité 64 x 0,2 mL
FCR max. 17,100 ×g
Vitesse max. 14 800 tr/min
Rayon (métrique) 7,0 cm
Rayon (métrique) Min. 4,4 cm
Diamètre max. du tube 6 mm
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuses Sorvall Legend Micro 17/17R/21/21R, Pico et Fresco 17/21, MicroCL 17/17R/21/21R
Angle 60°
Biocontainment Non