Learn More
Fisherbrand™ Ensemble PCR
Code produit 17852966 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
FCR max.:
2,000 x g
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit FCR max. Conditionnement
17852966 2,000 x g 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17852966
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    448.00€
    309.97€ / 1 kits
    Économisez 138.03€
    30% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Bénéficiez d'un processus d'échantillonnage, de préparation et de stockage PCR sans faille grâce à ce kit PCR spécialement conçu.
  • Conçu sur mesure pour répondre aux divers besoins des biologistes moléculaires et des chercheurs afin de leur permettre de gérer sans effort leurs flux de travail PCR.
  • Fisherbrand Mini centrifugeuse : Cette centrifugeuse compacte offre des fonctionnalités conviviales telles que des rotors SnapSpin sans outil, des options de rotation rapide, une fonction de freinage pour des arrêts rapides et une base caoutchoutée lestée pour la stabilité et la réduction du bruit.
  • Fisherbrand Mini Vortexer : Vortexer compact offrant une agitation vortex maximale pour une variété de diamètres de tubes. Un simple bouton de démarrage permet un mélange immédiat de l'échantillon d'une seule main et un arrêt automatique lorsque le tube est soulevé.
  • Fisherbrand Refroidisseur PCR : Système de refroidissement sans glace pour la préparation et le stockage des PCR. Refroidit efficacement les tubes, bandelettes et plaques PCR standard de l'industrie. Maintient la plaque entière à 96 puits à une température de 0 °C °pendant plus d'une heure et conserve les échantillons en dessous de 5 °C °pendant une durée maximale de trois heures. Un changement de couleur vif signale à l'utilisateur lorsque la température dépasse 6 °C.
  • Fisherbrand Étagère de rangement 96 places à basse température : Ces supports PCR basse température sont dotés d'un couvercle coulissant rotatif qui sert également de support, offrant ainsi praticité et stabilité. Le couvercle translucide est spécialement conçu pour un refroidissement rapide et une identification rapide des échantillons. Dotés de poignées ergonomiques et d'une base robuste en ABS, ces supports garantissent une manipulation sûre et la sécurité des échantillons. Disponible en plusieurs couleurs pour le codage en laboratoire.
  • Fisherbrand Tapis de laboratoire en silicone : Ce tapis de laboratoire en silicone de qualité alimentaire, approuvé par la FDA, convient à divers environnements de laboratoire, notamment les chambres froides, les salles blanches et les salles stériles, où une stérilité élevée est essentielle. Protège efficacement les comptoirs contre les températures allant jusqu'à 200 °C (392 °F) et démontre une résistance chimique générale aux produits chimiques oxydants modérés.
Spécification
Capacité 6 x 1,5/2 mL ou 16 x 0,2 mL (bande simple ou 2 x 8 mL)
Vitesse max. 6,000 rpm
FCR max. 2,000 x g
Réfrigéré Non
Gamme de produits Fisherbrand
Tension 100/240 V