Learn More
Eppendorf™ Refroidisseur PCR
Code produit 10192281 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Bleu, rose
Rose
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
10192281 Bleu 1 pièce
10275091 Rose 1 pièce
10013051 Bleu, rose 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10192281 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 3881000031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.85€
    66.80€ / 1 pièces
    Économisez 5.05€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Une solution innovante pour la protection, le transport et la conservation des échantillons sensibles, et pour l’arrêt des réactions en toute sécurité.
  • Maintient une température d'échantillon de 0 °C pendant plus d'une heure, puis change de couleur lorsque la température dépasse 7 °C.
  • Supérieur à un bain de glace, il est facile à manipuler, permet de gagner de la place et est exempt de contamination, ce qui en fait la préparation parfaite pour les réactions PCR
  • La température des tubes simples est indiquée par la couleur des alésages individuels
  • Les échantillons ne peuvent pas geler grâce au contour du cône spécialement développé
  • Système de refroidissement universel à 96 puits pour tubes PCR de 0,2 mL et 0,5 mL, pour barrettes de tubes, plaques et tubes individuels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Configuration des réactions PCR
Type Refroidisseur PCR
Couleur Bleu
Capacité (métrique) 0.2 ml
Capacité 96