Learn More
Erlab Hotte PCR - Non ventilée - Lys 900
Code produit 18883500 Tous les produits Erlab Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Hotte filtrante
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
18883500 Hotte filtrante 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18883500 Fournisseur Erlab Code fournisseur NORLYS19803
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5920.00€
    5506.00€ / 1 pièces
    Économisez 414.00€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Assure ISO Pureté de classe 5 avec filtration HEPA H14, décontamination UV et un espace de travail ergonomique en acier inoxydable pour plus de sécurité et de confort.
  • Hotte PCR Lys non ventilée
  • Modèle : 900
  • Protection assurée : ISO Classe 5, selon la norme NF EN ISO 14644 ; Filtres HEPA H14 - 99,995% MPPS (norme EN 1822-1:2019)
  • Dimensions : 975 x 695 x 800 mm
  • Tension/Fréquence : 230 V (±10%) / 50 Hz.
  • Consommation électrique : 130 W
  • Inclinaison de la vitre avant : 25°
  • Panneaux latéraux et avant : verre feuilleté
  • Espace et surface de travail : acier inoxydable 304L brossé
  • Décontamination germicide par UV
  • Panneau de fermeture
  • Prises électriques : 2 prises électriques avec couvercle de protection
  • Étagère
  • Minuteur de cycle UV
  • Base réglable, avec ou sans roulettes
Spécification
Type de produit Hotte filtrante
Revêtement Poudre
Type de filtre Sans filtre
Type d’éclairage LED
Matériau Acier peint