Learn More
Erlab Hotte PCR ventilée - Lys 700
Code produit 17846334 Tous les produits Erlab Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Hotte à flux laminaire
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
17846334 Hotte à flux laminaire 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17846334 Fournisseur Erlab Code fournisseur NORLYS19802
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7125.00€
    6307.00€ / 1 pièces
    Économisez 818.00€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Livraison ISO Système de purification d'air de classe 5 avec filtration HEPA H14, décontamination UV et conception ergonomique pour une précision et une sécurité absolues.
  • Hotte PCR ventilée Lys
  • Modèle : 700
  • Protection assurée : ISO Classe 5, selon la norme NF EN ISO 14644 ; Filtres HEPA H14 - 99,995% MPPS (norme EN 1822-1:2019)
  • Dimensions : 770 x 685 x 960 mm
  • Débit d'air : 450 m³/h
  • Tension/Fréquence : 230 V (±10%) / 50 Hz..
  • Consommation électrique : 300 W
  • Inclinaison de la fenêtre de police : 25°
  • Panneaux latéraux et avant : verre feuilleté
  • Espace et surface de travail : acier inoxydable 304L brossé
  • Décontamination germicide par UV
  • Panneau de fermeture
  • Prises électriques : 2 prises électriques avec couvercle de protection
  • Étagère
  • Minuteur de cycle UV
  • Base réglable, avec ou sans roulettes
Spécification
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Type de produit Hotte à flux laminaire
Niveau sonore 60 jBA
Prises 2
Consommation électrique 240 W