Learn More
Beschreibung
- Hotte PCR ventilée Lys
- Modèle : 900
- Protection assurée : ISO Classe 5, selon la norme NF EN ISO 14644 ; Filtres HEPA H14 - 99,995 % MPPS (norme EN 1822-1:2019)
- Dimensions : 975 x 695 x 960 mm
- Tension/Fréquence : 230 V (±10%) / 50 Hz.
- Consommation électrique : 330 W
- Inclinaison de la vitre avant : 25°
- Panneaux latéraux et avant : verre feuilleté
- Espace et surface de travail : acier inoxydable 304L brossé
- Décontamination germicide par UV
- Panneau de fermeture
- Prises électriques : 2 prises électriques avec couvercle de protection
- Étagère
- Minuteur de cycle UV
- Base réglable, avec ou sans roulettes
Spezifikation
Spezifikation
| Type de produit | Enceintes pour PCR |
| Revêtement | Agent |
| Type d’éclairage | LED, UV |
| Matériau | Acier peint |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?