Learn More
Thermo Scientific™ Master Mix PCR (2X)
Code produit 11863913 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
1000 réactions
200 réactions
Conditionnement:
1000 réactions
200 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
11863913 1000 réactions 1000 réactions
11853913 200 réactions 200 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11863913 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur K0172
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    558.00€
    457.65€ / 1000 réactions
    Économisez 100.35€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Optimisez la PCR de routine grâce à cet ADN polymérase très résistant à la chaleur.
Un gène à copie unique de 950 bp à partir de l’ADN génomique humain a été amplifié à une large gamme de concentrations Mg2+.
M : marqueur de taille moléculaire ADN GeneRuler 100 pb Plus
L’ADN polymérase Taq est un ADN polymérase hautement thermostable issu de la bactérie thermophile Thermus aquaticus. L’enzyme qui catalyse la synthèse 5’→3’ de l’ADN, ne présente aucune activité exonucléase (corrective) 3’→5’ et possède une activité exonucléase 5’→3’ faible. De plus, l’ADN polymérase Taq comporte une activité désoxynucléotidyl transférase, qui aboutit fréquemment à l’ajout d’adénines supplémentaires à l’extrémité 3’ des produits de PCR. L’ADN polymérase Taq recombinant convient parfaitement à la PCR standard de gabarits 5 kb ou inférieurs.
Le Master Mix PCR est une solution concentrée 2X d’ADN polymérase Taq, contenant des dNTP et tous les composants requis pour la PCR, à l’exception du modèle d’ADN et des amorces. Cette formulation prémélangée permet d’économiser du temps et de réduire la contamination grâce à une diminution du nombre des étapes de pipetage requises pour la préparation de la PCR. Le mélange est optimisé pour une PCR efficace et reproductible.
Points clés
  • Thermotestable : une demi-vie est supérieure à 40 minutes à 95°C
  • Génère des produits de PCR avec des extrémités 3’-dA protubérantes
  • Fourni avec deux tampons Tampon Taq 10X avec KCI et tampon Taq 10X avec (NH4)2SO4. Ce dernier permet de réaliser la PCR à une large gamme de concentrations de magnésium et diminue l’amorçage non spécifique
  • Incorpore des nucléotides modifiés (par ex., nucléotides marqués à la biotine, à la digoxigénine, par fluorescence)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2X
Contenu et stockage Contenu :
• Master Mix PCR (2X) 20 x 1,25 ml, qui comprend :
— ADN polymérase Taq (0,05 U/μl),
— tampon de réaction,
— 4 mM MgCl2, et
— 0,4 mM de chaque dNTP
• 20 x 1,25 ml d’eau sans nucléase
Conserver à -20°C.
GC-Rich PCR Performance Faible
Polymérase ADN polymérase Taq
Vitesse de réaction Étalon
Type de produit Master Mix de PCR
Quantité 1 000 réactions
Conditions d’expédition Dry Ice
À utiliser avec (application) Standard PCR
Fidélité (par rapport à Taq) 1 X
Hot Start Non
Nbre de réactions 1000 réactions
En surplomb 3’-A
Format de réaction SuperMix ou Master Mix
Matériau de départ ADN