Learn More
Invitrogen™ PCR Master Mix Starter Pack
Code produit 15545053
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 pack
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15545053 1 pack 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15545053 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A31021
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Composé de trois différents Master Mix PCR adaptés à la PCR de routine, à la PCR à démarrage à chaud et à la PCR haute fidélité.
The PCR Master Mix Starter Pack is composed of three different PCR master mixes for easy evaluation of their suitability for use in your research. These master mixes provide our best DNA polymerases for routine PCR, hot-start PCR, and high-fidelity PCR needs. Thermo Scientific DreamTaq Green PCR Master Mix contains an enhanced Taq DNA polymerase optimized for all standard PCR applications. Invitrogen Platinum II Hot Start PCR Master Mix contains hot-start Taq DNA polymerase for specific, robust, and reliable PCR. Invitrogen SuperFi II PCR Master Mix features superior performance and an error rate 300 times lower than that of Taq. It is an excellent choice for cloning, mutagenesis, and other applications requiring high fidelity.
  • Trois différents Master Mix PCR pour la PCR standard, la PCR à démarrage à chaud et la PCR haute fidélité.
  • Mélange DreamTaq Green PCR Master Mix (2X)
  • ADN polymérase Hot-Start Platinum II Taq
  • Platinium, SuperFI Master Mix PCR
Le pack de démarrage PCR Enzyme est composé de trois différents Master Mix PCR adaptés à la PCR de routine, à la PCR à démarrage à chaud et à la PCR haute fidélité. Le Master Mix PCR Thermo Scientific DreamTaq Green contient une ADN polymérase Taq optimisée pour toutes les applications PCR standard.  Le mélange Invitrogen Platinum Hot Start PCR 2X Master Mix contient de l’ADN polymérase Taq à démarrage à chaud pour une PCR spécifique, robuste et fiable. L’ADN polymérase Invitrogen Platinum SuperFi est une ADN polymérase à activité corrective qui associe une fidélité supérieure à la technologie de démarrage à chaud Platinum fiable pour des résultats optimaux de la PCR. Dotée d’une fidélité Taq > 100x, l’ADN polymérase Platinum SuperFi est parfaitement adaptée aux applications grâce à une précision de séquençage extrême.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • Master Mix PCR DreamTaq Green (2X) - 200 réactions
• Master Mix PCR hot-start Platinum II (2X) - 50 réactions
• Master Mix PCR Platinum SuperFi II (2X) - 100 réactions
Polymérase ADN polymérase Hot-Start Platinum II Taq
Type de kit Pack de démarrage PCR Master Mix
Type de produit Pack de démarrage PCR Master Mix
Quantité 1 pack
Conditions d’expédition Glace carbonique
À utiliser avec (application) Hot-start PCR
Nbre de réactions 100 réactions (Master Mix de PCR Platinum Superfi II 2X), 200 réactions (Master Mix de PCR DreamTaq Green 2X), 50 réactions (Master Mix de PCR Hot Start Platinum II, 2X)
Format de réaction Kit
Matériau de départ ADN