Learn More
Fisher BioReagents™ Mélange de nucléotides PCR
Description
- Testé fonctionnellement en PCR
- Haute pureté : Triphosphate >98 %
- Fourni sous forme d’une solution de 10 mM dans de l’eau purifiée (pH 7,5)
Spécification
Spécification
| Format | Liquide |
| pH | 7.5 |
| Contenu et stockage | -20°C |
| Concentration | 10mM |
| Pureté | >98% |
| Quantité | 200 μl |
| Couleur | Incolore |
| À utiliser avec (application) | PCR |