Learn More
Applied Biosystems™ PCR Product Pre-Sequencing Kit
Description
- Éliminez les nucléotides et les amorces non incorporés en 5 minutes environ
- Préparez des échantillons de séquençage d’ADN avec une étape de pipetage
- Conservez les précieux produits de PCR avec un taux de récupération maximal de 100 %, quelle que soit la longueur de l’amplicon
- Minimisez le nettoyage des colonnes de centrifugation ou des microbilles
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver entre -5 et -30°C. |
| Description | Kit de pré-séquençage du produit PCR, 100 rxns, recombinant, purification par PCR, utilise une nouvelle méthode de nettoyage enzymatique pour prétraiter les produits PCR avant le séquençage, sans aucune étape de purification ou de séparation ultérieure |
| À utiliser avec (application) | Purification par PCR |
| Nbre de réactions | 100 |
| Gamme de produits | ExoSAP-IT |
| Forme protéique | Recombinant |
| Quantité | 100 reactions |
| Catégorie de recherche | Maladies génétiques |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |