Learn More
Brady™ Étiquette pour tube PCR pour imprimantes à transfert thermique
Code produit 16449665
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
1 rouleau
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
16449665 Blanc 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16449665 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 198751
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Chaque étiquette pour tube PCR contient huit étiquettes perforées plus petites dans une seule bande d’étiquettes qui peuvent être appliquées sur huit tubes PCR dans un rack.
  • Division facile en étiquettes séparées grâce aux perforations
  • Pour une utilisation avec imprimantes à transfert thermique
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Conforme à la directive 2011/65/EU et 2015/863
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Revêtement Aucun
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau Polyester
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Identification générale, étiquetage de laboratoire
À utiliser avec (équipement) i5100, i6100, i7100, i7500, PR Imprimantes à noyau THT 76 mm de la série IP de plus
Répétition horizontale (métrique) 9,5 mm
Étiquettes par rangée 8
Température min. de fonctionnement (métrique) -196°C
Modèle THT-289-492-2-WT
Nb par paquet 2000 étiquettes par rouleau
Quantité 2000 étiquettes
Forme Rectangle
Dimensions 9.50 mm (W) x 6.35 mm (H)
Plage de températures (impériale) -320 °F à 230 °F
Plage de températures (métrique) -196°C à +110°C
Épaisseur (impériale) 0,0032 in
Épaisseur (métrique) 0,081 mm
Répétition verticale (métrique) 12,5 mm
Dimensions (L x l) 9.50 mm (W) x 6.35 mm (H)
Longueur (impériale) 0,25 in
Largeur (impériale) 0,374 in
Largeur (métrique) 9,5 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 9.50 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 9,5 mm
Hauteur (impériale) 0,25 in
Hauteur (métrique) 6,4 mm
Hauteur (métrique) de la zone imprimable 6,4 mm
Alternate Part Number THT-289-492-2-WT