Learn More
Axygen™ Racks de stockage pour tubes PCR
GREENER_CHOICE
Code produit 12587857 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu fluorescent, Vert, Rouge, Violet, Jaune
Jaune fluorescent
Conditionnement:
25 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
12587857 Jaune fluorescent 25 pièces
12577857 Bleu fluorescent, Vert, Rouge, Violet, Jaune 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12587857 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur R96PCRFY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    254.95€
    218.97€ / 25 pièces
    Économisez 35.98€
    14% de réduction
Expédition estimée: 04-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En PP. Corning™ Axygen™ Les supports de rangement pour tubes PCR peuvent contenir 96 tubes PCR de 0,2 mL. Fournis avec couvercles.
Rack en PP pour tubes PCR
  • Peut contenir 96 tubes PCR de 0,2 ml
  • Disponibilité dans plusieurs couleurs
  • Avec couvercles
  • Conditionnement par sachets de cinq et par boîtes de cinq sachets. Le pack Spectrum comprend cinq supports de chaque couleur fluorescente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Jaune fluorescent
Capacité Microtubes (0,2 à 0,5 mL)
Matériau Polycarbonate
Positions 96
Nbre par carton 25/carton
Nb par paquet 5/Bte
Quantité 25/boîte
Comprend Couvercle en polycarbonate transparent
Type de produit Rack de microtubes