Learn More
Microspec™ Tubes PCR
Product Code. 16665472
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
0,2 ml
0,5 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Unit Size:
1000 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volume (métrique) Stérilité unitSize
16665472 0,5 ml Non stérile 1000 pièces
16655472 0,2 ml Non stérile 1000 pièces
16675472 0,2 ml Stérile 1000 pièces
16685472 0,5 ml Stérile 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16665472 Supplier Microspec™ Supplier No. AK2
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Tubes PCR disponibles en EtO non stériles ou stérilisés à l’OEt.
  • Tubes PCR
  • Naturel
  • Paquet de 1000
Specifications
Couleur de bouchon Transparent
Couleur Transparent
Volume (métrique) 0,5 ml
Conditions de stockage Température ambiante
Quantité 1000
Matériau du bouchon Polypropylène
Forme Conique
Stérilité Non stérile
Matériau Polypropylène
Exempt de DNase Non
Type de bouchon Bouchon à rabat
Autoclavable Non autoclavable
Closure Included Oui
Jetable Usage unique