Learn More
Microspec™ Tubes PCR
Description
- Tubes PCR
- Naturel
- Paquet de 1000
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Transparent |
| Couleur | Transparent |
| Volume (métrique) | 0,5 ml |
| Conditions de stockage | Température ambiante |
| Quantité | 1000 |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Forme | Conique |
| Stérilité | Stérile |
| Matériau | Polypropylène |
| Exempt de DNase | Non |
| Afficher plus |