Learn More
Thermo Scientific™ PCR Tubes and Plates
Code produit 10792742 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Couleur:
Naturel
Type de bouchon:
Bombé
Volume (métrique):
0,2 ml
Type de produit:
tubes
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Type de bouchon Volume (métrique) Type de produit unitSize
10792742 Naturel Bombé 0,2 ml tubes 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10792742 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3414
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Réalisez efficacement des applications à l’aide de tubes et de plaques PCR Thermo Scientific™, moulés à partir de polypropylène 100 % vierge.
  • Les tubes ont des parois fines, pour un transfert de chaleur optimal
  • Les bouchons scellés permettent de limiter l’évaporation.
  • Les bords de puits surélevés garantissent une étanchéité uniforme.
  • Le conditionnement Thermo Scientific™ PurePak™ réduit les risques de contamination
  • Tubes certifiés exempts d’ADN, de RNase, DNase, et apyrogènes.
  • Transparents, non stériles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Naturel
Volume (métrique) 0,2 ml
À utiliser avec (équipement) Thermocycleurs
Stérilité Non stérile
Matériau Polypropylène
Type de bouchon Bombé
Closure Included Oui
Type de produit tubes