Learn More
Eau PCR Abnova™
Code produit 16072565
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 1.8 mL
25 x 1.8 mL
Conditionnement:
10 pièces
25 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16072565 25 x 1.8 mL 25 pièces
16062565 10 x 1.8 mL 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16072565 Fournisseur Abnova Code fournisseur D0022.25x1.8mL
 Article restreint
Expédition estimée: 13-01-2027
Fabriquée et testée pour une utilisation en tant que composant dans les réactions PCR et également validée pour une utilisation avec les réactions PCR hautement sensible, y compris avec des ensembles d’amorces eubactériens.
Conservée dans des tubes de 2 ml pratiques pour éviter la fusion et la congélation inutiles de toute l’eau.
Spécification
Quantité 25 x 1.8 mL