Learn More
Machine PCR PCRmax™ Alpha Cycler 1
Code produit 15539952
Change view
Click to view available options
:
Plaque à 384 puits
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15539952 Plaque à 384 puits
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15539952 Fournisseur PCRmax Code fournisseur 9394500
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le thermocycleur PCRmax™ Alpha Cycler 1 est une machine PCR d’entrée de gamme compacte. Le logiciel Alpha Cycler est doté, notamment les programmes récemment utilisés permettant d’accéder rapidement aux protocoles le plus souvent utilisés, des identifiants de connexion individuels, des protocoles protégés et la possibilité d’accéder aux registres de températures après chaque exécution afin de surveiller l’état du système.
Caractéristiques :
  • Grand écran tactile HD sensible
  • Refroidissement actif des échantillons pour une meilleure amplification et une amplification non spécifique minimale
  • Le programme Wizard vous permet de générer un protocole spécifique à votre séquence d’amorce, source de modèle et longueur d’amplicon en quelques secondes
  • Application Alpha Track et rapports QRR - suivez la progression de n’importe quel cycle PCR et la santé du système à distance
  • Capacité de gradient – permet de simplifier l’optimisation de la température, quel que soit le bloc sélectionné
  • 9Formats 6/384 puits – flexibilité quelle que soit l’échelle et quels que soient les besoins de l’utilisateur
  • Connectivité et connexion USB – connectez-vous au système et chargez vos paramètres par défaut dans n’importe quelle unité simplement en insérant votre clé USB
  • Interface Android pour tablette de 7 po – vitesse quatre cœurs, excellentes connectivité et sensation ; choisie pour son excellente sensibilité et réactivité, même avec des gants
  • Options de bloc : format 96 ou 384 puits
  • Max. Plage de gradient : jusqu’à 29°C
Spécifications
  • Vitesse maximale de chauffage : 3,4°C par seconde
  • Plage de températures du bloc : 10° à 100°C (maintien final de 4°)
  • Uniformité du bloc à 55°C : ± 0,3&C
  • Précision de la température à 55°C : ± 0,25&C
  • Gradient : oui (sur tous les formats)
  • Gradient minimum : 1°C
  • Nombre maximum de programmes stockés : 1000
  • Bruit maximum du ventilateur : 50 à 55 dB
  • Type : 8 éléments Peltier par bloc
  • Température de couvercle chauffant réglable : 35° à 115°C ou désactivé
  • Pression du couvercle chauffé : réglable
  • Interface du programme : tablette Android HD
  • Transfert de données : port USB
  • Redémarrage automatique en cas de coupure de courant : oui
  • Tension : 100 à 230 V, 50 à 60 Hz
  • Puissance : 450 W
  • Électricité utilisée dans un programme standard à 2 étapes, 30 cycles : 0,3 kWh
  • Dimensions (L x l x H) : 43 x 26 x 20 cm
  • Poids : 11,8kg
Applications
PCR, clonage, thermocyclage, séquençage à haut débit, séquençage