Learn More
PCRmax™ Alpha Cycler 4
Code produit 15542895
Modifier l'affichage
Click to view available options
Machine de PCR PCRmax™ Alpha Cycler 4
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15542895 Machine de PCR PCRmax™ Alpha Cycler 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15542895 Fournisseur PCRmax Code fournisseur 9394512
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24370.00€
    22058.44€ / 1 pièces
    Économisez 2311.56€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 06-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Conçu pour les séquençages de Sanger, clonages, génotypages ou PCR à haut débit. Le dispositif PCRmax™ Alpha Cycler 4 peut être utilisé pour n’importe quelle combinaison de formats de 96 et de 384 puits dans ses quatre baies.
  • La conception compacte permet un gain d’espace précieux dans le laboratoire car elle condense quatre blocs indépendants dans un châssis, sans problème de réseau ou de connectivité
  • Refroidissement actif des échantillons  pour une meilleure amplification et une amplification non spécifique minimale
  • Le programme Wizard génère un protocole spécifique à votre séquence, source de modèle et longueur d’amplicon en quelques secondes
  • Optimisation simplifiée de la température, quel que soit le bloc sélectionné
  • Création de rapports sur les conditions et l’état de fonctionnement suivant l’exécution du protocole
  • Flexibilité de la connectivité USB à tous les niveaux et selon besoins des utilisateurs
  • Récupération des informations sur le système et transfert aisé des protocoles entre les systèmes
  • Interface Android de tablette 10 po
  • Vitesse quadricœur et excellente connectivité et sensation
  • Capacité quadruple à 96 puits
Spécification
Format 4 blocs
Précision thermique ±0,25 °C à 55 °C
Plage de températures (métrique) 10 à 100°C (maintien final 4°C)
Uniformité thermique ±0,3 °C à 55 °C
Dimensions 700 x 535 x 330 mm
Alimentation électrique 100 à 230 V, 50 à 60 Hz
Type de produit Machine PCR PCRmax Alpha Cycler 4
Hauteur (métrique) 330 mm
Largeur (métrique) 335 mm
Largeur (impériale) 535 mm
Fréquence 50 à 60 Hz
Interface utilisateur Écran tactile HD Android de 10 po
Montée en température max. 3,4°C/s
Gamme de gradients 1°C à 29°C
Couvercle chauffant 35°C à 115°C ou éteint
Poids 45 kg
Configurations des blocs 96 ou 384 puits