Learn More
Abnova™ PCSK1N 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) (T01)
Code produit 16115906
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μl
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16115906 100 μl 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16115906 Fournisseur Abnova™ Code fournisseur H00027344T01.100uL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Human overexpression lysate
Spécification
Lignée cellulaire 293T
À utiliser avec (application) Western Blot
Description PCSK1N 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Numéro d’ordre du gène NM_013271
Poids moléculaire Theoretical M.W. 27.4kDa
Plasmide pCMV-PCSK1N full-length
Test du contrôle qualité Transient overexpression cell lysate was tested with anti-PCSK1N antibody (Mfr. No. H00027344-B01) by Western Blot.
Quantité 100 μl
Tampon de stockage Tampon d’échantillonnage 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS 2 %, glycérol 10 %, 2-mercaptoéthanol 300 mM, bleu de bromophénol 0,01 %)
Espèces hôtes Human
Contenu et stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.