Learn More
Micronova™ Rubans en polyéthylène PCX™
Code produit 30694884 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu foncé
Orange
Transparent
Vert foncé
Largeur (métrique):
19.05 mm
25,4 mm
50,8 mm
Conditionnement:
1 pièce
24 pièces
48 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Largeur (métrique) Conditionnement
30694884 Blanc 50,8 mm 24 pièces
13178485 Bleu foncé 25,4 mm -
13168495 Bleu foncé 50,8 mm 1 pièce
13178495 Vert foncé 50,8 mm 1 pièce
13198485 Orange 25,4 mm 1 pièce
30694881 Transparent 19.05 mm 48 pièces
13118495 Transparent 25,4 mm 1 pièce
13108505 Transparent 50,8 mm 1 pièce
13138495 Blanc 25,4 mm 1 pièce
13118505 Blanc 50,8 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 30694884 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur PCX2WH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    920.00€
    860.76€ / 24 pièces
    Économisez 59.24€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Rouleaux en polyéthylène basse densité à faible teneur en halogènes et chlorures lixiviables
  • Choix idéal pour le codage couleur, l’étanchéité, l’étiquetage, le masquage et d’autres tâches en salle blanche nécessitant une sensibilité à la pression
  • Traité et conditionné en salle blanche
  • Le film en polyéthylène et l’adhésif acrylique réduisent les risques de dégazage et offrent une excellente résistance chimique et une bonne conformabilité
Bestellinformation
  • Disponible en rouleaux de 33 m (36 yd), en plusieurs couleurs et largeurs
  • Contactez un représentant du service client au 1-800-772-6733 pour obtenir des informations sur les couleurs et largeurs supplémentaires.
Spezifikation
Autoclavable Non autoclavable
Type d’adhésif Acrylic
Revêtement Polyethylene
Couleur Blanc
Finition Medium Gloss
Format Roll
Matériau PEBD
Type de produit Rouleau pour salle blanche
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Applications de scellage, de codage couleur, d’étiquetage, de création de lots et de transformation des aliments
Plage de températures (impériale) 60°F à 80°F
Plage de températures (métrique) 16°C à 27°C
Dimensions (L x l) 33 m x 25,4 mm (36 yd x 1 po)
Longueur (impériale) 36 yd
Longueur (métrique) 33 m
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 50,8 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.