Learn More
PD-1-IN-17, MedChemExpress
Code produit 16489806
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16489806 50 mg
16465987 5 mg
16462696 25 mg
16433268 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16489806 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY101097
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress PD-1-IN-17 is a programmed cell death-1 (PD-1) inhibitor extracted from patent WO2015033301A1, Compound 12, inhibits 92% splenocyte proliferation at 100 nM.
PD-1-IN-17 is a programmed cell death-1 (PD-1) inhibitor extracted from patent WO2015033301A1, Compound 12, inhibits 92% splenocyte proliferation at 100 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau PD-1-IN-17
Forme physique Solid
CAS 1673560-66-1
Couleur Blanc
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C13H22N6O7
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (333.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H](C(O)=O)NC(N[C@H](C1=NN=C([C@@H](N)[C@H](O)C)O1)CCC(N)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 374.35
Poids de la formule 374.35
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research