Learn More
Heidolph™ Pompe péristaltique HEI-FLOW Core 600
Code produit 10438401 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
4,0 à 4151 mL/min.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit unitSize
10438401 4,0 à 4151 mL/min. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10438401 Fournisseur Heidolph™ Code fournisseur 5235006000
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Cette pompe de la série Hei-Flow Core est particulièrement adaptée lorsque des volumes élevés doivent être transportés facilement. Un débit de 4,0 à 4 151 ml/min peut être réglé à cette fin. Ce modèle est conçu pour l’utilisation de têtes de pompe monocan
  • Moteur de précision de contrôle : ± 2 %
  • Sélectionner le sens de rotation : CW / CCW
  • Débits, pompes monocanal : 4,0 – 4 151 ml/min
  • Précision du débit (eau sans contre-pression) : ± 5 %
  • Classe de protection CEI 60529 : IP 55
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Alimentation électrique 230 V 50/60 Hz 150 W
Débit 4,0 à 4151 mL/min.
Matériau Aluminium
Modèle Hei-FLOW Core 600
Profondeur totale (métrique) 256 mm
Hauteur totale (métrique) 225 mm
Largeur totale (métrique) 166 mm
Stérilité Non stérile
Type Entraînement de pompe péristaltique
Puissance 150 W
Tension 230 V
Vitesse 50 à 600 tr/min