missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress PD-L1 Protein, Human (CHO, Fc)

Code produit 16499296
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
100 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
16499296 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16499296 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYP7397

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress PD-L1 Protein, Human (CHO, Fc) play a major role in suppressing the adaptive arm of immune system during particular events such as pregnancy, tissue allografts, autoimmune disease and other disease states such as hepatitis.

Spécification

Poids moléculaire 70-72 kDa
Quantité 100 μg
Recombinant Recombinant
Contenu et stockage Stored at -20°C. After reconstitution, it is stable at 4°C for 1 week or -20°C for longer. It is recommended to freeze aliquots at -20°C or -80°C for extended storage.
Conditions d’expédition Room temperature
Synonyme rHuPD-L1, Fc Chimera∣ Programmed death ligand 1∣ CD274∣ B7-H1
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.