Learn More
Cytiva Colonnes de préparation des échantillons PD MidiTrap™ G-25
Code produit 11580654 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Pièce
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11580654 Pièce 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11580654 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28918008
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Quatre adaptateurs pour centrifugeuse
Utilisation pour la purification de biomolécules ayant un poids moléculaire donné > 5000 M r dans des volumes d'échantillon jusqu'à 1 mL. Cytiva Life Sciences™ PD MidiTrap™ Les colonnes de préparation d'échantillons G-25 sont pratiques et pré-remplies.
  • Développée pour une large gamme d’applications : dessalage, échange de tampon, élimination de composés à faible poids moléculaire, etc.
  • Convient également aux protocoles d’écoulement par gravité ou de centrifugation
  • Peut accueillir des volumes d’échantillon de 0,5 à 1,0 ml pour la gravité, de 0,75 à 1,0 ml avec la centrifugation
  • Récupérations élevées de 70 à 90 %, en fonction de la biomolécule
  • Capacité de dessalage élevée de > 90 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit PD MidiTrap Sephadex Colonne de gravité G-25
Volume du lit 8.5mL
Diamètre (impériale) interne 0,51 in
Diamètre (métrique) interne 13 mm
Quantité Pièce
Hauteur (impériale) 1,02 in
Hauteur (métrique) 26 mm
Débit gt; 100°cm/h
Comprend Quatre adaptateurs pour centrifugeuse, instructions
Matériau Polyéthylène
Plage de pH 2 à 13
Granulométrie 50°mu;m sous forme sèche, 38 à 235°mu;m sous forme humide
Type de support Dextrane réticulé
Contenu et stockage 4° jusqu'à 30 °C
Type de colonne Colonne de gravité
À utiliser avec (application) Purification simple et rapide avec grande reproductibilité et débit rapide lors de l’analyse de plusieurs échantillons en parallèle
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • PD MidiTrap G-25 Columns, (50)
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Hazard Statement
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin- 3-one,2-methyl-2H-isothiazol-3-one