Learn More
Cytiva Colonnes de préparation des échantillons PD MiniTrap™ G-25
Code produit 11570654 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de support:
Dextrane réticulé
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de support Conditionnement
11570654 Dextrane réticulé 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11570654 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28918007
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Quatre adaptateurs pour centrifugeuse
Utilisation pour la purification de biomolécules ayant un poids moléculaire donné > 5000 M r dans des volumes d'échantillon jusqu'à 0,5 mL. Cytiva Life Sciences™ D MiniTrap™ Les colonnes de préparation d'échantillons G-25 sont pratiques et pré-remplies.
  • Développée pour une large gamme d’applications : dessalage, échange de tampon, élimination de composés à faible poids moléculaire, etc.
  • Convient également aux protocoles d’écoulement par gravité ou de centrifugation
  • Peut accueillir des volumes d’échantillon de 0,1 à 0,5 ml pour la gravité, de 0,2 à 0,5 ml avec la centrifugation
  • Récupérations élevées de 70 à 95 %, en fonction de la biomolécule
  • Capacité de dessalage élevée de > 90 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit PD MiniTrap Sephadex Colonne de gravité G-25
Volume du lit 2.1mL
Diamètre (impériale) interne 0,38 in
Diamètre (métrique) interne 9,7mm
Hauteur (impériale) 1,2 in
Hauteur (métrique) 28 mm
Débit gt; 100°cm/h
Comprend Quatre adaptateurs pour centrifugeuse, instructions
Matériau Polyéthylène
Plage de pH 2 à 13
Granulométrie 50°mu;m sous forme sèche, 38 à 235°mu;m sous forme humide
Type de support Dextrane réticulé
Contenu et stockage 4° jusqu'à 30 °C
Type de colonne Colonne de gravité
À utiliser avec (application) Échange de tampon et purification d’échantillons biologiques tels que des protéines et des glucides
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • PD MiniTrap G-25 Columns, (50)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one,2-methyl-2H-isothiazol-3-one