Learn More
Cytiva Colonnes de dessalage PD SpinTrap™ G-25
Code produit 11783329 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50/boîte
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11783329 50/boîte 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11783329 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28918004
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28037
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisation pour le nettoyage pratique et rapide à petite échelle des protéines et autres biomolécules de grande taille (> 5000 M r ). Cytiva Life Sciences™ PD SpinTrap™ Les colonnes de dessalage G-25 offrent la possibilité de traiter plusieurs échantillons en parallèle.
  • Récupération élevée (70 à 90 %, selon la biomolécule) pour diverses applications, telles que le dessalage, l'échange de tampon et l'élimination de composés de faible masse moléculaire.
  • Capacité de dessalement élevée (> 85 %) ; préemballé avec μ500 L Sephadex™ G-25 Moyen
  • Nettoyage parallèle des échantillons de protéines à haut débit et reproductible
  • Préparation des échantillons dans la gamme de 100 à 180 μL sans dilution de l'échantillon
  • Pour une utilisation avec une microcentrifugeuse standard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Gamme d’applications telles que le dessalage, l’échange de tampons et l’élimination des composés de faible poids moléculaire
Volume (métrique) du lit ≈600 μL
Quantité 50/boîte