Learn More
BRANDTECH™ BRAND™ Multi-pack de pointes pour distributeur de précision PD-Tip™ II
Code produit 16303176 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 ml, 1 ml, 1,25 ml, 2,5 ml, 5 ml, 10 ml, 12,5 ml
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
16303176 0,5 ml, 1 ml, 1,25 ml, 2,5 ml, 5 ml, 10 ml, 12,5 ml 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16303176 Fournisseur BRANDTECH™ BRAND™ Code fournisseur 705720
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00€
    114.50€ / 1 kits
    Économisez 39.50€
    25% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Le Multi-pack de pointes pour distributeur de précision BRAND™ PD-Tip™ II s’adapte à tous les instruments utilisant des pointes répétitives standard.
  • Détection automatique de la taille par les pipettes électroniques BRAND™ HandyStep™ S, HandyStep™ Touch S et HandyStep™
  • Le conditionnement multiple comprend 20 de chaque : 0,5 ml, 1 ml, 1,25 ml, 2,5 ml, 5 ml, 10 ml et 12,5 ml - 140 cônes au total
  • Les adaptateurs sont autoclavables à 121°C pendant 20 minutes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 0,5 ml, 1 ml, 1,25 ml, 2,5 ml, 5 ml, 10 ml, 12,5 ml
Filtré Produit non filtré
Stérilité Non stérile
Couleur Naturel
Autoclavable Non autoclavable
Modèle PD-Tip II
Certifications/Conformité Certificat de performance
Format Emballé
Type de pointe Déplacement positif
Conditionnement Boîte de 140 pointes - 20 pointes de chacune des 7 tailles
Quantité 140
Type de produit Conseils de précision pour distributeur
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Pipeteur répétitif universel
Graduée Oui
Gamme de produits PD-Tip II
Matériau Cylindre en PP ; Piston en PE