Learn More
PD153035, MedChemExpress
Code produit 16472177
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16472177 50 mg
16466038 10 mg
16428647 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16472177 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY14346
MedChemExpress PD153035 (SU-5271; AG1517; ZM 252868) is a potent EGFR inhibitor with Ki and IC50 of 6 and 25 pM, respectively.
PD153035 (SU-5271
Spécification
Nom chimique ou matériau PD153035
CAS 153436-54-5
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H14BrN3O2
Quantité 50 mg
Synonyme SU-5271 AG1517 ZM 252868
Informations sur la solubilité DMSO : 33.33 mg/mL (92.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=C(C=C(C2=C1)N=CN=C2NC3=CC(Br)=CC=C3)OC
Poids moléculaire (g/mol) 360.21
Poids de la formule 360.21
Pourcentage de pureté 99.24%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease