Learn More
STEMCELL Technologies PD98059
Beschreibung
- PD98059 is a selective, cell permeable inhibitor of the MEK/ERK pathway that acts by preventing the activation of MEK1 (IC50 = 2 - 7 μM) and MEK2 (IC50 = 50 μM) by upstream kinases
- It does not inhibit activated MEK, or the p38 MAPK pathway
- (Alessi et al.), Davies et al.), Dudley et al.)
- Enhances the growth and self-renewal of mouse embryonic stem (ES) cells (Burdon et al.), Qi et al.)
- Permits derivation of mouse ES cells from the refractory CBA mouse strain (Buehr and Smith)
- Blocks the differentiation of mouse ES cells (Burdon et al.)
- Enhances adipogenic differentiation and blocks osteogenic differentiation of human mesenchymal stem cells (Jaiswal et al.)
- Decreases number of AML blast colonies with minimal effect on normal hematopoietic progenitors (Milella et al.)
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 167869-21-8 |
| Quantité | 5 mg |
| Formule moléculaire | C16H13NO3 |
| Pureté | ≥98% |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?