Learn More
PD98059, MedChemExpress
Description
PD98059 binds to the inactive form of MEK, thereby preventing the activation of MEK1 (IC50 of 2-7 μM) and MEK2 (IC50 of 50 μM) by upstream kinases. PD98059 is a ERK1/2 signaling inhibitor. PD98059 is a ligand for the aryl hydrocarbon receptor (AHR), and suppresses TCDD binding (IC50 of 4 μM) and AHR transformation (IC50 of 1 μM). PD98059 also inhibits autophagy.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | PD98059 |
| CAS | 167869-21-8 |
| Couleur | Jaune |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C16H13NO3 |
| Quantité | 10 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 33.33 mg/mL (124.70 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=C1C=C(OC2=CC=CC=C21)C3=CC=CC(OC)=C3N |
| Poids moléculaire (g/mol) | 267.28 |
| Poids de la formule | 267.28 |
| Afficher plus |