Learn More
Invitrogen™ PDAM (1-Pyrenyldiazomethane)
Description
Le PDAM (1-pyrenyldiazométhane), dérivé fluorescent du diazométhyle, est couramment utilisé pour la dérivation de biomolécules. Le diazoalcane réagit avec l’ajout de catalyse et peut être utilisé pour la modification directe des acides carboxyliques des protéines et des polymères synthétiques. Les diazoalcanes fluorescents réagissent également avec les phosphates. Le PDAM est recommandé comme alternative à l’ADAM car il offre une meilleure stabilité chimique. De plus, la limite de détection du PDAM pour les conjugués est d’environ 20 à 30 femtomoles, soit cinq fois plus élevée que celle observée pour les conjugués ADAM.
Spécification
Spécification
| Quantité | 25 mg |
| Type de produit | PDAM |
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Réactivité chimique | Acide carboxylique |
| Conditions d’expédition | Glace humide |
| Groupement de réactifs | Diazoalcane |
| Marqueur ou colorant | Pyrène |
| Type d’étiquette | Colorants classiques |