Learn More
PDCBT, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 17146574
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17146574 250 mg 250mg
17136574 100 mg 100mg
17156574 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17146574 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H66713.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1609536-17-5
Formule moléculaire C42H56O4S4
Poids moléculaire (g/mol) 753.15
Clé InChI WZMUYZASTRRKIK-UHFFFAOYNA-N
Synonyme Poly[5,5 '-bis(2-butyloctyl)-(2,2 '-bithiophene)-4,4 '-dicarboxylate-alt-5,5 '-2,2 '- bithiophene]
SMILES CCCCCCC(CCCC)COC(=O)C1=C(S[C]=C1)C1=CC=C(S1)C1=CC=C(S1)C1=C(C=[C]S1)C(=O)OCC(CCCC)CCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau PDCBT
Quantité 250 mg
Forme physique Solide