Learn More
PDGFRA 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Code produit 16152555
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μl
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16152555 100 μl 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16152555 Fournisseur Abnova Code fournisseur H00005156T01.100uL
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Transfert Western
Spécification
Lignée cellulaire 293T
À utiliser avec (application) Western Blot
Description PDGFRA 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Numéro d’ordre du gène NM_006206.3
Poids moléculaire 122.7
Plage de pH 6.8
Plasmide pCMV-PDGFRA full-length
Test du contrôle qualité Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-PDGFRA antibody (H00005156-B01) by western blotting
Quantité 100 μl
Tampon de stockage Tampon d’échantillonnage 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS 2 %, glycérol 10 %, 2-mercaptoéthanol 300 mM, bleu de bromophénol 0,01 %)
Espèces hôtes Human
Contenu et stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.