Learn More
Lysat de surexpression cellulaire PDZD3 293T (dénaturé), Abnova
Description
Transfert Western
Spécification
Spécification
| Lignée cellulaire | 293T |
| À utiliser avec (application) | Western Blot |
| Description | Lysat de surexpression cellulaire transitoire PDZD3 293T (dénaturé) |
| Numéro d’ordre du gène | NM_024791 |
| Poids moléculaire | 54,12 |
| Plage de pH | 6,8 |
| Plasmide | pCMV-PDZD3 pleine longueur |
| Test du contrôle qualité | Le lysat de surexpression cellulaire transitoire a été testé avec l’anticorps anti-PDZD3 (H00079849-B01) par transfert Western |
| Quantité | 100 μl |
| Tampon de stockage | Tampon d’échantillonnage 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS 2 %, glycérol 10 %, 2-mercaptoéthanol 300 mM, bleu de bromophénol 0,01 %) |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 100UL PDZD3 293T Cell Transient Overexpression Lys
- Attention
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol