Learn More
asecos™ Réseau PE
Code produit 17846586 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polyéthylène
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
17846586 Polyéthylène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17846586 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 31857
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
La grille en PE est idéale pour placer jusqu'à deux fûts de 200 L.
  • Idéal pour les dépôts 31856 et 40065.
Spécification
Couleur Gris
Matériau Polyéthylène
Type Lona para palets de tambor
Longueur (impériale) 55,12 in
Longueur (métrique) 1400.00 mm
Largeur (impériale) 55,12 in
Largeur (métrique) 1400.00 mm
Hauteur (impériale) 1,26 in
Hauteur (métrique) 32.00 mm
Profondeur (impériale) 35,83 in.
Profondeur (métrique) 910.00 mm
Poids (impériale) 52.91 lb.
Poids (métrique) 24 kg