Learn More
VITLAB™ Bouteilles de stockage PE-HD, avec robinet
Description
Flacons transparents durables en PE haute densité (HDPE). Avec ou sans robinet en PP dans une variété de capacités et de tailles de cols.
- Le PEHD se caractérise par un rapport résistance / densité élevé
- Partie supérieure transparente, pour faciliter l’identification du contenu
- Disposent d’un bouchon à vis sécurisé pour protéger le contenu, même lorsque le flacon est renversé
- Poignées de transport stables (deux poignées sur les modèles de 25 et 50 litres), qui garantissent une manipulation facile
- Disponible avec des robinets faciles à utiliser et un raccord ⁄de tuyau de 3/4 in pour une distribution aisée.
- Flacons à col large pour un remplissage facile, en particulier pour les substances de type poudre et pâte
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 5 L |
| Couleur | Transparente |
| À utiliser avec (application) | Stockage de liquides |
| Comprend | Robinet, poignée de transport, bouchon à vis |
| Matériau | PEHD |
| Nb par paquet | 1Pack |
| Gamme de produits | Flacons de stockage, PE-HD, avec robinet |
| Filetage (métrique) | 62.5mm |
| Bouche | Étroit |
| Hauteur (métrique) | 345 mm |
| Show More |