Learn More
VITLAB™ Flacons de stockage en PE-HD, sans robinet
Code produit 10192401
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
10 L
10 L
Bouche:
Large
Étroit
Filetage (métrique):
62,5mm
62.5mm
94mm
108mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Bouche Filetage (métrique) Conditionnement
10192401 5 L Large 94mm -
10431113 5 L Étroit 62.5mm -
10420923 10 L Large 108mm -
10587131 10 L Étroit 62,5mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10192401 Fournisseur VITLAB™ Code fournisseur 81640
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.45€
    26.21€ / 1 pièces
    Économisez 6.24€
    19% de réduction
Expédition estimée: 15-01-2027
Stockez les échantillons liquides ou solides en toute sécurité. Les flacons de stockage VITLAB™ en PE-HD sont dotés d’un couvercle à bouchon à vis sécurisé et de poignées de transport stables, pour une manipulation aisée. Les options incluent des flacons à col large pour un remplissage facile et des flacons à robinet pour une distribution pratique des liquides.
Flacons transparents durables en PE haute densité (HDPE). Avec ou sans robinet en PP dans une variété de capacités et de tailles de cols.
  • Le PEHD se caractérise par un rapport résistance / densité élevé
  • Partie supérieure transparente, pour faciliter l’identification du contenu
  • Disposent d’un bouchon à vis sécurisé pour protéger le contenu, même lorsque le flacon est renversé
  • Poignées de transport stables (deux poignées sur les modèles de 25 et 50 litres), qui garantissent une manipulation facile
  • Disponible avec des robinets faciles à utiliser et un raccord ⁄de tuyau de 3/4 in pour une distribution aisée.
  • Flacons à col large pour un remplissage facile, en particulier pour les substances de type poudre et pâte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 5 L
Couleur Transparente
À utiliser avec (application) Stockage de liquides
Comprend Poignée de transport, bouchon à vis
Matériau PEHD
Nb par paquet 1Pack
Gamme de produits Flacons de stockage, PE-HD, sans robinet
Filetage (métrique) 94mm
Bouche Large
Hauteur (métrique) 340 mm
Diamètre (métrique) 170 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Type de produit Cruche avec poignée