Learn More
asecos™ Station PE IBC avec zone de remplissage et grille galvanisée
Product Code. 17876426 Shop All asecos Products
Change view
Click to view available options
Largeur (métrique):
1 280,00 mm
2 460,00 mm
3 640,00 mm
Unit Size:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Largeur (métrique) Unit Size
17876426 2 460,00 mm 1 pièce
17826386 1 280,00 mm 1 pièce
17826346 3 640,00 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17876426 Supplier asecos™ Supplier No. 24159
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
La station PE IBC est homologuée pour le stockage sécurisé des polluants de l'eau.
  • Très résistant aux huiles, aux acides, aux alcalis, etc.
  • Transport interne facile et sûr du puisard vide par chariot élévateur
Specifications
Couleur Bleu
Capacité (impériale) 264,2 gal.
Capacité (métrique) 1000 L
Matériau Polyéthylène
Type Palet para derrames de IBC
Longueur (impériale) 96,85 in
Longueur (métrique) 2460.00 mm
Largeur (impériale) 96,85 in
Largeur (métrique) 2 460,00 mm
Hauteur (impériale) 18,11 in
Hauteur (métrique) 460.00 mm
Profondeur (impériale) 70,87 in
Profondeur (métrique) 1800.00 mm
Poids (impériale) 339.51 lb.
Poids (métrique) 154 kg