Learn More
asecos™ Station IBC PE avec poste de soutirage sans solution de stockage
Code produit. 17896456 Tous les produits asecos Produits
Change view
Click to view available options
Largeur (métrique):
1 280,00 mm
2 460,00 mm
3 640,00 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Largeur (métrique) unitSize
17896456 1 280,00 mm 1 pièce
17886496 2 460,00 mm 1 pièce
17846496 3 640,00 mm 1 pièce
3 options
Code produit. 17896456
Marque: asecos™ 24155
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Stockage sécurisé de toutes les catégories de liquides dangereux présentant un risque de pollution
  • Haute résistance aux huiles, acides, bases etc.
  • Idéal: transport du bac de rétention vide, Utilisable avec chariot élévateur ou transpalette
Spécification
Couleur Bleu
Capacité (impériale) 264.2 gal.
Capacité (métrique) 1000 L
Matériau Polyéthylène
Type IBC Spill Pallet
Longueur (impériale) 50.39 in.
Longueur (métrique) 1280.00 mm
Largeur (impériale) 50.39 in.
Largeur (métrique) 1 280,00 mm
Hauteur (impériale) 33.86 in.
Hauteur (métrique) 860.00 mm
Profondeur (impériale) 75.20 in.
Profondeur (métrique) 1910.00 mm
Poids (impériale) 191.80 lb.
Poids (métrique) 87 kg