Learn More
asecos™ Station PE IBC
Code produit 17806526 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
264,2 gal.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) Conditionnement
17806526 264,2 gal. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17806526 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 15479
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
La station PE IBC est homologuée pour le stockage sécurisé des polluants de l'eau.
  • Très résistant aux huiles, aux acides, aux alcalis, etc.
  • Transport interne facile et sûr du puisard vide par chariot élévateur
  • Idéal pour le stockage de conteneurs IBC de 1 000 litres ou de petits conteneurs.
  • Capacité de charge de 2 000 kg par zone de stockage, en fonction du poids propre du conteneur.
  • Idéal pour le stockage de liquides d'une masse volumique maximale de 1 800 kg/m³.
Spécification
Couleur Bleu
Capacité (impériale) 264,2 gal.
Capacité (métrique) 1000 L
Matériau Polyéthylène
Type Palet para derrames de IBC
Longueur (impériale) 88,98 in
Longueur (métrique) 2260.00 mm
Largeur (impériale) 88,98 in
Largeur (métrique) 2260.00 mm
Hauteur (impériale) 28,35 in
Hauteur (métrique) 720.00 mm
Profondeur (impériale) 56,30 in
Profondeur (métrique) 1430.00 mm
Poids (impériale) 209.44 lb.
Poids (métrique) 95 kg