Learn More
asecos™ Station IBC PE
Code produit. 17896526 Tous les produits asecos Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (impériale):
264,2 gal.
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Capacité (impériale) unitSize
17896526 264,2 gal. 1 pièce
1 options
Code produit. 17896526
Marque: asecos™ 24150
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Stockage sécurisé de toutes les catégories de liquides dangereux présentant un risque de pollution
  • Haute résistance aux huiles, acides, bases etc.
  • Idéal: transport du bac de rétention vide, Utilisable avec chariot élévateur ou transpalette
Spécification
Couleur Bleu
Capacité (impériale) 264,2 gal.
Capacité (métrique) 1000 L
Matériau Polyéthylène
Type IBC Spill Pallet
Longueur (impériale) 50.39 in.
Longueur (métrique) 1280.00 mm
Largeur (impériale) 50.39 in.
Largeur (métrique) 1280.00 mm
Hauteur (impériale) 34.25 in.
Hauteur (métrique) 870.00 mm
Profondeur (impériale) 65.35 in.
Profondeur (métrique) 1660.00 mm
Poids (impériale) 187.39 lb.
Poids (métrique) 85 kg