Learn More
Kartell™ Laveurs de burettes automatique
Code produit 10395821
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
170mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
10395821 170mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10395821 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0021500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.00€
    159.79€ / 1 pièces
    Économisez 21.21€
    11% de réduction
En stock
Lave les burettes Mohr rapidement et en toute sécurité. Les laveurs à burette automatiques Kartell™ siphonnent les eaux contaminées loin des burettes avant de les remplir automatiquement.
Lave les burettes Mohr rapidement et en toute sécurité. Les laveurs à burette automatiques Kartell™ siphonnent les eaux contaminées loin des burettes avant de les remplir automatiquement.
  • Le rinceur en polyéthylène se remplit via la buse de pulvérisation située sur le dessus du rebord, au-dessus du point de siphon
  • Siphon des eaux contaminées par un drain de grand diamètre au point le plus bas du rinceur
  • Les paniers de burette maintiennent les burettes et minimisent la casse pendant le processus ; achetés séparément
  • Des paniers supplémentaires peuvent être utilisés pour le pré-trempage lors de l’utilisation du rinceur
  • Tubulure de sortie pour diriger les eaux contaminées disponible séparément
  • Ensemble de base suggéré :
    • Rinceur à burette
    • 2 Paniers à burettes
    • 2 poignées d’extension pour paniers
    • Cuve à burettes
Spécification
À utiliser avec Lavage de la burette Mohr
Hauteur (métrique) 990mm
Diamètre (métrique) 170mm
À utiliser avec (application) Lavage des burettes Mohr
Type de produit Laveur de burettes automatique